Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Anti-AGO1 Goat antibody
Dostawca: OriGene
ORIGTA305672EA 1940 PLN InStock
ORIGTA305672
Anti-AGO1 Goat antibody
Przeciwciała
Recommended Dilutions: Western Blot: 03-1μg/ml
Type: Primary
Antigen: AGO1 (argonaute RISC catalytic component 1)
Clonality:
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (Goat)
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość