Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Anti-IRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: OriGene
ORIGTA305997EA 2150 PLN InStock
ORIGTA305997
Anti-IRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Przeciwciała
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 μg/ml; Immunochemistry: 2 μg/ml; Immunofluorescence: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: IRAK2 (interleukin-1 receptor-associated kinase 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość