Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-ADNP Rabbit Polyclonal Antibody

Dostawca: OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:3000; ELISA: 1:1000

Type: Primary
Antigen: ADNP (activity-dependent neuroprotector homeobox)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse



 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µl 100 µl ORIGTA315245
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol ADNP
Antigen name activity-dependent neuroprotector homeobox
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Epitope internal
Cross adsorption none
Purification purified by affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer Phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość