Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-MMP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C11]

Dostawca: Abnova
Type: Primary
Antigen: MMP3
Clonality: Monoclonal
Clone: 4C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human


Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µg ABNOH00004314-M02
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol MMP3
Antigen name Matrix Metalloproteinase 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4C11
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms STMY, matrix metalloproteinase 3, transin-1, MMP-3, STMY1, proteoglycanase, CHDS6, STR1, SL-1
Gene ID 4314
Cross adsorption non
Storage temperature Cool
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość