Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-MMP19 Mouse Polyclonal Antibody

Dostawca: Abnova
Type: Primary
Antigen: MMP19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µl 50 µl ABNOH00004327-B01
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol MMP19
Antigen name Matrix Metalloproteinase 19
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
Antigen synonyms RASI-1, matrix metalloproteinase RASI, matrix metalloproteinase-19, matrix metalloproteinase 18, matrix metalloproteinase-18, MMP-19, matrix metalloproteinase 19, MMP18, MMP-18
Gene ID 4327
Cross adsorption non
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość