Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-NUDT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F11]

Dostawca: Abnova
Type: Primary
Antigen: NUDT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µg ABNOH00004521-M02
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol NUDT1
Antigen name Nudix-type Motif 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5F11
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms Nudix Motif 1, Nucleoside Diphosphate-Linked Moiety X-Type Motif 1, 2-Hydroxy-DATP Diphosphatase, 8-Oxo-DGTPase, Nudix (Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X)-Type
Gene ID 4521
Cross adsorption non
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość