Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SLC19A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B10]
Dostawca: Abnova
Type: Primary
Antigen: SLC19A2
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µg ABNOH00010560-M10
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol Solute carrier family 19, member 2
Antigen name Solute Carrier Family 19 Member A2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5B10
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms TRMA, THMD1, THT1, THTR1, TC1
Gene ID 10560
Cross adsorption non
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość