Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Anti-CCT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G6]
Dostawca: Abnova
Type: Primary
Antigen: CCT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µg ABNOH00010576-M01
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol CCT2
Antigen name Chaperonin Containing TCP1, subunit 2 (beta)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2G6
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms MGC142074, T complex protein 1 beta subunit, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 beta subunit, CCT-beta, MGC142076, PRO1633, TCP 1 beta, T-complex protein 1 subunit beta, CCT-2, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 subunit 2, Chaperonin containing TCP1 subunit 2, Chaperonin containing TCP1 subunit 2 beta, CCTB, MGC94480, CTP:phosphocholine cytidylyltransferase 2, TCP-1-beta, 99D8.1., T complex protein 1 subunit beta, CCT beta, TCPB_HUMAN, CCT 2
Gene ID 10576
Cross adsorption non
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość