Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-NPC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F4]
Dostawca: Abnova
Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µg ABNOH00010577-M11
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol NPC2
Antigen name Niemann-Pick disease type C2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1F4
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms EDDM1, type C2, MGC1333, HE1, tissue-specific secretory protein, epididymal secretory protein, Niemann-Pick disease, epididymal secretory protein E1, NP-C2, epididymal protein 1, NPC2
Gene ID 10577
Cross adsorption non
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość