Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Promocyjne ceny produktów nie są obecnie wyświetlane poprawnie na stronie – pracujemy na rozwiązaniem problemu.
Anti-USP16 Mouse Polyclonal Antibody
Dostawca: Abnova
Type: Primary
Antigen: USP16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µg ABNOH00010600-B01P
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol USP16
Antigen name Ubiquitin specific peptidase 16
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms UBPM, UBP-M
Gene ID 10600
Cross adsorption non
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość