Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody [clone: Fc-2001]
Dostawca: Thermo Scientific
Product MA514727 is a smaller package size of MII0204PG (formerly sold as a Seradyn product). IgE is one of the five classes of immunoglobulins found in mammals. Monomers consist of two heavy (epsilon) chains with 4 Ig-like constant domains, and two light chains. IgE plays an essential role in type I hypersensitivity (allergic responses such as hay fever, asthma, hives, anaphylatic shock) by binding to Fc receptors on basophils and mast cells. Crosslinking of IgE bound to Fc receptors induces degranulation of mast cells and basophils that promote allergic manifestations. IgE is also functionally important for immunity against parasites.
Type: Secondary
Antigen: IgE
Clonality: Monoclonal
Clone: Fc-2001
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ug 100 µG PIEAMA514727 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone Fc-2001
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Human Myeloma IgE
Purification Ion-exchange chromatography
Form Liquid
Antibody fragment Whole Antibody
Storage buffer PBS, potassium phosphate, 1mg/ml BSA, 50% glycerol, 0.05% sodium azide
Temperatura przechowywania Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość