Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F1E3]

Dostawca: Thermo Scientific
MA5-14762 targets IFN-gamma in WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-14762 immunogen is purified recombinant fragment of human IFN-γ expressed in E. Coli. This gene encodes a member of the type II interferon family. The protein encoded is a soluble cytokine with antiviral, immunoregulatory and anti-tumor properties and is a potent activator of macrophages. Mutations in this gene are associated with aplastic anemia.

Type: Primary
Antigen: IFNG
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F1E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ug 100 µG PIEAMA514762 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol IFNG
Antigen name Interferon gamma
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3F1E3
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
Antigen synonyms IFG, IFNG, IFI
Gene ID 3458
Immunogen Purified recombinant fragment of human IFN gamma expressed in E. Coli.
Purification purified
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.03% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość