Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-MCL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C6, 8C6D4B1]

Dostawca: Thermo Scientific
MA5-15236 targets MCL-1 in IF, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15236 immunogen is purified recombinant fragment of human MCL-1 expressed in E. Coli.<br>. MA5-15236 detects MCL-1 which has a predicted molecular weight of approximately 37kDa. This gene encodes an anti-apoptotic protein, which is a member of the Bcl-2 family. Alternative splicing results in multiple transcript variants. The longest gene product enhances cell survival by inhibiting apoptosis while the alternatively spliced shorter gene products promote apoptosis and are death-inducing.

Type: Primary
Antigen: MCL1
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C6, 8C6D4B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ug 100 µG PIEAMA515236 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol MCL1
Antigen name Induced myeloid leukemia cell differentiation protein
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8C6, 8C6D4B1
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms EAT, MCL1S, MCL1L, TM, MGC1839, MGC104264
Gene ID 4170
Immunogen Purified recombinant fragment of human MCL-1 expressed in E. Coli.
Purification purified
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.03% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość