Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-BSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G3A2]

Dostawca: Thermo Scientific
MA5-15238 targets BSA in WB applications and shows reactivity with Bovine samples. The MA5-15238 immunogen is bovine serum albumin. Bovine serum albumin (BSA) is used in variety of laboratories products which contain BSA as a stabilizer. BSA could be detected for the indication of remains of chemical derivates from animal products.

Type: Primary
Antigen: BSA
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G3A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ug 100 µG PIEAMA515238 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol BSA
Antigen name Bovine Serum Albumin
Reactivity Bovine
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3G3A2
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Gene ID 280717
Immunogen Bovine serum albumin.
Purification purified
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.03% sodium azide
Temperatura przechowywania Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość