Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-RFP Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: RF5R]
Dostawca: Thermo Scientific
MA5-15257 recognizes native and denatured forms of RFP (Red Fluorescent Protein) and its many variants: tag-RFP, turbo-RFP, DsRed, mCherry, mOrange, etc. MA5-15257 has successfully been used in immunoprecipitation, ELISA, Western blotting, immunohistochemistry, immunocytochemistry and immunofluorescence applications. MA5-15257 may be stored at 4ºC short term. Add 0.05% sodium azide if desired. For long term storage, store at -20ºC, avoiding freeze/thaw cycles."
Type: Primary
Antigen: RFP Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: RF5R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Tag
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG PIEAMA515257 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol RFP Tag
Antigen name RFP Tag
Reactivity Tag
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone RF5R
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms RF5R
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen RFP from the Discosoma sea anemone N-terminal peptide-KLH conjugated.
Purification Protein A
Form Liquid
Storage Buffer PBS, no preservative, pH 7.2
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość