Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-RAB25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F12F3]
Dostawca: Thermo Scientific
MA5-15267 targets Rab25 in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15267 immunogen is purified recombinant fragment of Rab25 expressed in E. Coli. RAB proteins, such as RAB25, are members of the RAS superfamily of small GTPases that are involved in membrane trafficking. Members of the RAB11 subfamily, including RAB25, control the return of internalized membrane-associated moieties to the cell surface .
Type: Primary
Antigen: RAB25
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F12F3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ug 100 µG PIEAMA515267 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol RAB25
Antigen name RAB25, member RAS oncogene family
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3F12F3
Host Mouse
Isotype IgG2a
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms RAB25, CATX-8
Gene ID 57111
Immunogen Purified recombinant fragment of Rab25 expressed in E. Coli.
Purification purified
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.03% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość