Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-cTnI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A10A12,5C3A7]

Dostawca: Thermo Scientific
MA5-15270 targets cTnI in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15270 immunogen is purified recombinant fragment of cTnI expressed in E. Coli. Troponin I and troponin C and familial restrictive cardiomyopathy .

Type: Primary
Antigen: cTnI
Clonality: Monoclonal
Clone: 3A10A12,5C3A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAMA515270 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol cTnI
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3A10A12,5C3A7
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms TNNI3, MGC116817, TNNC1, CMH7, cTnI, RCM1, CMD2A
Gene ID 7137
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of cTnI expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage Buffer ascites, 0.03% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość