Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-LSD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B2E5]

Dostawca: Thermo Scientific
MA5-15273 targets LSD1/AOF2 in IHC and WB applications and shows reactivity with Human, mouse, and Non-human primate samples. The MA5-15273 immunogen is purified recombinant fragment of human LSD1 expressed in E. Coli. MA5-15273 detects LSD1/AOF2 which has a predicted molecular weight of approximately 93kDa. This gene encodes a nuclear protein containing a SWIRM domain, a FAD-binding motif, and an amine oxidase domain. This protein is a component of several histone deacetylase complexes, though it silences genes by functioning as a histone demethylase. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: LSD1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B2E5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Primates, Mouse



Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAMA515273 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol LSD1
Antigen name Lysine-specific histone demethylase 1A
Reactivity Primates, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1B2E5
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms RP1-184J9.1, LSD1, KIAA0601, BHC110, KDM1, AOF2
Gene ID 23028, 99982
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of human LSD1 expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage Buffer ascites, 0.03% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość