Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SRA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D4H8]
Dostawca: Thermo Scientific
MA5-15287 targets SRA in IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15287 immunogen is purified recombinant fragment of SRA expressed in E. Coli. This gene is involved in transcriptional coactivation by steroid receptors. There is currently data suggesting this gene encodes both a non-coding RNA that functions as part of a ribonucleoprotein complex and a protein coding mRNA. Increased expression of both the transcript and the protein is associated with cancer.
Type: Primary
Antigen: SRA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D4H8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAMA515287 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SRA1
Antigen name Steroid receptor RNA activator 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1D4H8
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SRA, MGC87674, SRAP, pp7684, SRA1, STRAA1
Gene ID 10011
Format ascites
Immunogen Purified recombinant fragment of SRA expressed in E. Coli.
Form Liquid
Storage buffer ascites, 0.03% sodium azide
Temperatura przechowywania Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość