Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-p14ARF Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Suggested positive control: BT549 or HeLa whole cell extracts, antigen standard for CDKN2A (transient overexpression lysate). The INK4a-ARF locus is comprised of two tumor suppressors, p16INK4a and p14ARF. These two proteins are encoded through differential splicing of alternative first exons. The p16INK4a (exon 1alpha) protein inhibits the cyclin D-dependent kinases (CDK) that control the phosphorylation of the Rb protein and cell proliferation. The p14ARF gene product complexes with the MDM2 protein within the nucleus, thus modulating the activity of the p53 protein. P14ARF is a potent tumor suppressor in the presence of wild-type p53, while mutant p53 substantially reduces growth inhibition by p14ARF.
Type: Primary
Antigen: p14ARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µl PIEAPA116661 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol p14ARF
Antigen name Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CDKN2, CDK4 inhibitor p16INK4, Cell cycle negative regulator beta, ARF, CDK4I, Cyclin dependent ki, Cyclin dependent kinase inhibitor 2A, CMM2, CDKN2A
Gene ID 1029
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide to human p14ARF (internal sequence)
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura przechowywania 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość