Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SSTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Somatostatin acts to regulate numerous physiological processes by binding to and activating specific receptors in target tissues. Activation of these receptors by somatostatin, which is secreted by nerve and endocrine cells, regulates the secretion of insulin, glucagon and growth hormone, neuronal excitability in both the brain and the peripheral nervous system, and cell growth. Somatostatin receptors have been implicated in numerous diseases ranging from Alzheimer's to cancers of the gastrointestinal tract, breast, prostate, and pituitary.
Type: Primary
Antigen: SSTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116716 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SSTR1
Antigen name Somatostatin Receptor 1
Reactivity Rat, Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms SRIF-2
Gene ID 6751, 25033, 20605
Format whole serum
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of rat SSR1 receptor.
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość