Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Suggested positive control: embryonic nervous tissue, brain, injured nerve. GAP-43 is expressed by developing and regenerating neurons, and to a lesser extent, reactive glial cells. It is used widely to specifically label injured neurons and to score neuronal regeneration.
Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Chicken, Rat, Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116729 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol GAP43
Antigen name Growth associated protein 43
Reactivity Rat, Human, Mouse, Chicken
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Growth Associated Protein 43, Neuromodulin, Nerve Growth Related Peptide
Gene ID 29423, 2596, 427955, 14432
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide, coupled to maleimide-activated KLH, corresponding to residues (C) K(216) E D P E A D Q E H A(226) of rat/mouse GAP-43.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość