Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-Artemin Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Suggested positive control: human dorsal root ganglia/CNS preparation. Artemin is a novel member of the GDNF family and has demonstrated that it is the ligand for the former orphan receptor GFRalpha3-RET. Artemin is a survival factor for sensory and sympathetic neurons in culture, and its expression pattern suggests that it also influences these neurons in vivo. Artemin can also activate the GFRalpha1-RET complex and supports the survival of dopaminergic midbrain neurons in culture.
Type: Primary
Antigen: Artemin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG PIEAPA116738 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol Artemin
Antigen name Artemin
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms EVN, NBN, ENOVIN
Gene ID 9048
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Internal sequence of human Artemin.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość