Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-LRRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
The target sequence has 87% sequence homology with rat. LRRK2 is a 286 kDa protein belonging to the ROCO family. It is a multifunction protein involved in Parkinson's disease.
Type: Primary
Antigen: LRRK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, C. elegans, Bovine, Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116770 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol LRRK2
Antigen name Leucine-rich Repeat kinase 2
Reactivity Mouse, Bovine, C. elegans, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms PARK8, BC 300-268, LRRK 2, ROCO2, LRRK-2, Dardarin
Gene ID 66725, 535652, 120892
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 2500-2527 of human LRRK2.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris citrate, tris phosphate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość