Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-LIPG Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with monkey based on 100% sequence homology. This antibody does not react with mouse. Endothelial lipase (EL) is a novel member of the lipoprotein lipase gene family. It is synthesized by endothelial cells and functions at the site of synthesis. EL most likely plays a physiological role in modulating lipoprotein metabolism. Overexpressed EL has been shown to reduce HDL cholesterol levels, whereas an EL deficiency appears to be effective in elevating HDL cholesterol levels in animals.
Type: Primary
Antigen: LIPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116793 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol LIPG
Antigen name Endothelial Lipase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms PRO719, EL, EDL
Gene ID 9388
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen A C-terminal synthetic peptide made to the human endothelial lipase protein sequence.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura przechowywania 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość