Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SR-BI Goat Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Suggested positive control: mouse liver lysate or protein. High density lipoproteins (HDLs) play a critical role in cholesterol metabolism and their plasma concentrations are inversely correlated with risk for atherosclerosis. The SR-BI binds HDLs and mediates selective uptake of HDL cholesteryl ester. SR-BI binds HDL with high affinity, is expressed primarily in liver and nonplacental steroidgenic tissues, and mediates selective cholesterol uptake by a distinct mechanism. In mice, it seems that SR-BI plays a key role in determining the levels of plasma lipoprotein cholesterol and the accumulation of cholesterol stores in the adrenal gland.
Type: Primary
Antigen: SR-BI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Hamster, Mouse, Mink, Rat, Rodent
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116803 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SR-BI
Antigen name Scavenger receptor class B, member 1
Reactivity Hamster, Human, Rat, Mink, Mouse, Rodent
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Scavenger Receptor-B1, SCARB1, SR-B1, Scavenger Receptor-BI, SR-BI
Gene ID 25073, 949, 20778
Stężenie 3 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 400-509 of mouse SR-BI.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość