Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-PIMT Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
The nuclear receptor coactivators participate in the transcriptional activation of specific genes by nuclear receptors. Using a coactivator peroxisome proliferator-activated receptor-interacting protein (PRIP) as bait, a novel, protein has been identified, designated PRIP-interacting protein with methyltransferase domain (PIMT). It is expressed in heart, skeletal muscle, kidney, liver, and placenta and is a component of nuclear receptor signal transduction apparatus acting through PRIP.
Type: Primary
Antigen: PIMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG PIEAPA116870 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol PIMT
Antigen name Protein L-isoaspartyl methyltransferase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms PIPMT, Hepatocellular carcinoma associated antigen 137, NCOA6IP, HCA137, PRIP interacting protein, Nuclear receptor coactivator 6 interacting protein
Gene ID 96764
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Residues 839-853 of the C-terminus PIMT protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość