Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-WNK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
In Western blot, this antibody recognizes the short form of WNK1, ~190 kDa. The theoretical molecular weight of human WNK1 is ~251 kDa and rat WNK1 is ~230 kDa. WNK kinases play an important role in hypertension. WNK1 is a cytoplasmic protein that localizes to a segment of kidney involved in salt, potassium, and pH homeostasis, the distal nephron.
Type: Primary
Antigen: WNK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116871 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol WNK1
Antigen name WNK lysine deficient Protein kinase 1
Reactivity Rat, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Protein kinase with no lysine 1, Protein kinase lysine deficient 1, Kinase deficient protein, Serine/threonine protein kinase WNK1
Gene ID 232341, 116477, 65125
Stężenie 5 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide sequence within the C-teminal region of human WNK1 (within the last 350 amino acids).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość