Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
This antibody does not detect mouse FOXP3 in Western blot but does detect mouse tissue for IHC. Suggested positive control: antigen standard for FOXP3 (transient overexpression lysate). FOXP3 is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators and is highly conserved across mammals. FOXP3 is essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene and a more specific marker of regulatory T cells than other T cells.
Type: Primary
Antigen: FOXP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116876 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol FOXP3
Antigen name Forkhead Box P3
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms PIDX, AIID, Forkhead box P3, foxp3, XPID, JM2, DIETER, SCURFIN, IPEX
Gene ID 20371, 50943
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 400-431 of human FOXP3.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura przechowywania 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość