Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-WNK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Suggested positive control: mouse kidney lysate or protein. WNK kinases play an important role in hypertension. WNK4 localizes to both tight junctions and to a segment of kidney involved in salt, potassium, and pH homeostasis, the distal nephron.
Type: Primary
Antigen: WNK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse, Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116878 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol WNK4
Antigen name WNK lysine deficient Protein kinase 4
Reactivity Mouse, Human, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Prkwnk4, RP23-281C18.8, 2010002J11Rik, Pha2b
Gene ID 65266, 69847, 287715
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to a region of human WNK4 between residues 200-300.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura przechowywania -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość