Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-JARID2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
PA1-16916 is specific for the ~140 kDa Jumonji protein. Another band is seen >200 kDa and a faint band may be seen ~80 kDa. Jumonji is a nuclear protein that participates in the negative regulation of cell growth. It is required for neural tube formation and is essential for normal heart development and function. As well, it is a part of a group of proteins characterized by a novel structural motif, the JmjC domain, which is implicated in chromatin regulation through histone demethylation.
Type: Primary
Antigen: JARID2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit, Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116916 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol JARID2
Antigen name Jumonji
Reactivity Mouse, Rabbit, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms JARID2 antibody., Jumonji protein antibody, JARD2 antibody, Jumonji/ARID domain-containing protein 2 antibody
Gene ID 16468, 3720
Stężenie 1.23 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between residues 1-100 of the human Jumonji protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość