Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-DAF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Signals from TGF-beta superfamily receptors are transduced to the nucleus by Smad proteins, which transcriptionally activate target genes. In Caenorhabditis elegans (C.elegans), defects in a TGF-beta-related pathway cause a reversible developmental arrest and metabolic shift at the dauer larval stage. DAF-3 transgenes interfere with dauer formation, playing a role in the nucleus. DAF-3 is unique in that it is antagonized, rather than activated, by a TGF-beta pathway.
Type: Primary
Antigen: DAF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: C. elegans
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116925 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol DAF3
Reactivity C. elegans
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms isoform c antibody., Abnormal dauer formation protein 3
Gene ID 180431
Format whole serum
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 700-796 of the C.elegans DAF-3 protein.
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość