Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: MAP1LC3A (microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µl 100 µl PIEAPA116930
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol LC3
Antigen name 1A/1B-light chain 3
Reactivity Rat, Hamster, Bacteria, Human, Mouse, Pig, Zebrafish
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms MAP1A/b light chain 3 B, MAP1 light chain 3-like protein 2 a, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B MAP1A/MAP1B LC3 B
Immunogen Synthetic peptide
Storage Buffer PBS with 0,02% Sodium azide
Temperatura przechowywania Cool
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość