Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-Sir2.1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Sir2 (silent information regulator 2) protein plays a crucial role in regulating the life span of C. elegans by means of caloric restricion. Overexpression of the protein can extend the life span, and is, thus, a regulator of longevity.
Type: Primary
Antigen: Sir2.1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: C. elegans
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116933 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol Sir2.1
Antigen name Sir2.1
Reactivity C. elegans
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms Silent information regulator 2 antibody.
Gene ID 177924
Format whole serum
Immunogen Full-length recombinant Sir2.1 protein.
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Temperatura przechowywania -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość