Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-HIF3A Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: HIF3A (hypoxia inducible factor 3, alpha subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µl 100 µl PIEAPA116952
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol HIF3A
Antigen name Hypoxia inducible Factor 3 alpha Subunit
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western Blot Yes
Antigen synonyms Class E basic helix-loop-helix protein 17, HIF3A, HIF3-alpha, HIF3-alpha-1, PAS domain-containing protein 7, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP7, Inhibitory PAS domain protein, BHLHE17, MOP7, Member of PAS protein 7, IPAS, PASD7, bHLHe17, HIF-3-alpha, Hypoxia-inducible factor 3-alpha
Immunogen Synthetic peptide
Storage Buffer PBS with 0,02% Sodium azide
Temperatura przechowywania Cool
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość