Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SPDYA Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
PA1-16959 is specific for the ~36 kDa Speedy/Ringo protein (isoform 2). After a longer exposure, a 31 kDa band can be detected (isoform 1). There is also a non-specific band detected at ~58 kDa.Suggested positive control: mouse testis lysate, mouse testis protein. Speedy/Ringo (Spy1) regulates the G1/S phase transition of the cell cycle by binding and activating CDC2, CDK2 and CDKN1B/KIP1. It mediates cell survival during the DNA damage process through activation of CDK2.
Type: Primary
Antigen: SPDYA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Ovine, Mouse, Rat, Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116959 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SPDYA
Antigen name Speedy
Reactivity Mouse, Human, Ovine, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms SPDY1 protein antibody, Ringo antibody, Spy1 antibody., Speedy A isoform antibody, Spy antibody
Gene ID 245711, 70891
Stężenie 1.1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues 200-286 of human Speedy/Ringo.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura przechowywania 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość