Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-ZMPSTE24 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Suggested positive control: human and mouse testis protein or cell lysate. ZMPSTE24 is a zinc metalloprotease involved in the post-translational processing of LMNA precursors. Mutations in ZMPSTE24 have been associated with human diseases, often due to the accumulation of LMNA precursors. It is possible that ZMPSTE24, due to its association with LMNA, plays some role in human ageing.
Type: Primary
Antigen: ZMPSTE24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Zebrafish
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µL 100 µl PIEAPA116964 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol ZMPSTE24
Antigen name Zinc metallopeptidase STE24
Reactivity Human, Zebrafish, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Prenyl protein-specific endoprotease 1 antibody, Farnesylated proteins-convertin, PyruvaCAAX prenyl protease 1 homolog antibody, EC 3.4.24.84 antibody
Gene ID 10269, 334380, 230709
Stężenie 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human ZMPSTE24 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 150mM NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura przechowywania -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość