Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-LIG1/DNA ligase I Goat Polyclonal Antibody
Dostawca: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: LIG1/DNA ligase I
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ug 100 µG PIEAPA519162 Blocked
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol LIG1
Antigen name DNA ligase 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms ATP-dependent, DNA, MGC130025, LIG1, MGC117397, ligase I, DNA ligase I
Gene ID 3978
Stężenie 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (RVREDKQPEQATTS) corresponding to the internal amino acids of LIG1
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura przechowywania -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość