Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rabbit Anti-Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Dostawca: Rockland Immunochemicals
Anti-MOUSE kappa chain (RABBIT) Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:100000; Western Blot: 1:5000 - 1:50000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: Igκ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Light Chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mg 1 mg ROCK610-4110
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IGKC
Antigen name Kappa Light Chain
Reactivity Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Stężenie 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Mouse kappa light chain
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Liquid (sterile filtered)
Storage buffer 0,125 M Sodium Borate, 0,075 M Sodium Chloride, 0,005 M EDTA, pH 8.0, 0,01% (w/v) Sodium Azide,
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość