Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-MMAA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Dostawca: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: MMAA (methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblA type)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
200 µl 200 µl USBI038490-FITC
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol MMAA
Antigen name Methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblA type
Reactivity Human, Mouse
Conjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 63 to 92
Epitope N-terminal
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość