Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SOHLH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOHLH2 (spermatogenesis and oogenesis specific basic helix-loop-helix 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µl 100 µl USBI133698
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SOHLH2
Antigen name spermatogenesis and oogenesis specific basic helix-loop-helix 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Format Serum
Sequence MASSIICQEHCQISGQAKIDILLVGDVTVGYLADTVQKLFANIAEVTITISDTKEAAALLDDCIFNMVLLKVPSSLSAEELEAIKLIRFGKKKNTHSLFVFIIPENFKGCISGHGMDIALTEPLTMEKMSNVVKYWTTCPSNTVKTENATGPEELGLPLQRSYSEHLGYFPTDLFACSESLRNGNGLELNASLSEFEKNKKISLLHSSKEKLRRLYRKHSSFCFW
Form liquid
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość