Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SOX12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C4]
Dostawca: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX12 (SRY (sex determining region Y)-box 12)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG USBI133714
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SOX12
Antigen name SRY (sex determining region Y)-box 12
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2C4
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 252 to 314
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence LGFLSRLPPGPAGLDCSALDRDPDLQPPSGTSHFEFPDYCTPEVTEMIAGDWRPSSIADLVF*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość