Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SPATA4 Mouse Polyclonal Antibody
Dostawca: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPATA4 (spermatogenesis associated 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG USBI133752
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SPATA4
Antigen name spermatogenesis associated 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype IgG
Western blot Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence MAAAGQEKGYLTQTAAALDKSPSLSPQLAAPIRGRPKKCLVYPHAPKSSRLSRSVLRWLQGLDLSFFPRDINRDFSNGFLIAEIFCIYYPWELELSSFENGTSLKVKLDNWAQLEKFLARKKFKLPKELIHGTImmunochemistryKAGVPEILIEEVYTLLTHREIKSIQDDFVNFTDYSYQMRLPLVSRSTVSKSIKDNIRLSELLSNPNMLTNELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość