Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-ATL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B9]
Dostawca: US Biological
Type: Primary
Antigen: ATL1 (atlastin GTPase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG USBI133762
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol ATL1
Antigen name atlastin GTPase 1
Reactivity Human, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1B9
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 101
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence MAKNRRDRNSWGGFSEKTYEWSSEEEEPVKKAGPVQVLIVKDDHSFELDETALNRILLSEAVRDKEVVAVSVAGAFRKGKSFLMDFMLRYMYNQESVDWV
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość