Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-PPARG Chicken polyclonal antibody unconjugated

Dostawca: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: PPARG (peroxisome proliferator-activated receptor gamma)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG USBIP5505-05
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol PPARG
Antigen name peroxisome proliferator-activated receptor gamma
Reactivity Mouse, Rat, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Chicken
Isotype IgY
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 110
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,02% sodium azide.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość