Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-PPARG Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 3A4A9, 1E6A1]
Dostawca: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:200-1:400
Type: Primary
Antigen: PPARG (peroxisome proliferator-activated receptor gamma)
Clonality: monoclonal
Clone: 3A4A9, 1E6A1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µl 50 µl USBIP5505-06J
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol PPARG
Antigen name peroxisome proliferator-activated receptor gamma
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3A4A9, 1E6A1
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 170 to 270
Format ascites
Form liquid
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość