Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-PPARA Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Dostawca: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-4μg/ml

Type: Primary
Antigen: PPARA (peroxisome proliferator-activated receptor alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep



Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG USBIP5505-07C5
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol PPARA
Antigen name peroxisome proliferator-activated receptor alpha
Reactivity Mouse, Rat, Human, Dog, Sheep, Pig
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Stężenie ~0,5 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, 0,5% BSA, 0,01% thimerosal, 30% glycerol.
Storage temperature Cool
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość