Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-AKT1S1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9j148]

Dostawca: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-1.0 μg/ml

Type: Primary
Antigen: AKT1S1 (AKT1 substrate 1 (proline-rich))
Clonality: monoclonal
Clone: 9j148
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG USBIP5640-15C
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol AKT1S1
Antigen name AKT1 substrate 1 (proline-rich)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9j148
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Stężenie 0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 1% BSA, 0,1% sodium azide.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość