Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-PRMT2 Rabbit polyclonal antibody Biotin

Dostawca: US Biological
Type: Primary
Antigen: PRMT2 (protein arginine methyltransferase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
200 µl 200 µl USBIP9004-10A-BIOT
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol PRMT2
Antigen name Protein arginine methyltransferase 2
Reactivity Human
Conjugation Biotin
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Epitope N-terminal
Storage temperature Cool
Shipping Temperature Ice
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość