Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-TRIM21 Sheep polyclonal antibody unconjugated
Dostawca: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: TRIM21 (tripartite motif containing 21)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG USBIS6600-66B
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol TRIM21
Antigen name tripartite motif containing 21
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Sheep
Isotype IgG
Western blot Yes
Amino acid number 1 to 475
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer PBS, 5% trehalose.
Temperatura przechowywania Cool
Shipping temperature Ice
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość